Learn More
Cloruro de 4-metilbencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354699 25 g 25 g
11413407 50 g 50 g
11423407 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17183.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-82-5 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-82-5
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Número MDL MFCD00000919
Clave InChI DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzyl chloride, p-xylyl chloride, 1-chloromethyl-4-methylbenzene, alpha-chloro-p-xylene, p-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methyl, p-chloromethyl toluene, 4-chloromethyl toluene, p-tolylmethyl chloride, p-xylene, alpha-chloro
PubChem CID 7722
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzyl chloride
Punto de fusión 4°C to 6°C
Densidad 1.064
Punto de ebullición 199°C to 201°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.533
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 507387
Índice Merck 14,10091
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.61
Porcentaje de pureza 98%