Learn More
4-Bromuro de metilbencelo, TRC
Código de producto. 30479639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479639 5 g 5 g
30471843 100 g 100 g
30474617 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2897355G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-81-4
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.06
Sinónimo alpha-Bromo-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-methylbenzene, 4-(Bromomethyl)toluene, 4-Methylbenzyl Bromide, NSC 8050, p-(Bromomethyl)toluene, p-Methylbenzyl Bromide, p-Xylyl Bromide, p-Xylyl alpha-Bromide, alpha-Bromo-p-xylene, alpha-Bromo-p-xylol
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-metilbenceno
SMILES Cc1ccc(CBr)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzyl Bromide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9888