Learn More
4-Bromuro de metilbencelo, TRC
Product Code. 30471843
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30471843 100 g 100 g
30479639 5 g 5 g
30474617 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30471843 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM289735100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-81-4
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.06
Sinónimo alpha-Bromo-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-methylbenzene, 4-(Bromomethyl)toluene, 4-Methylbenzyl Bromide, NSC 8050, p-(Bromomethyl)toluene, p-Methylbenzyl Bromide, p-Xylyl Bromide, p-Xylyl alpha-Bromide, alpha-Bromo-p-xylene, alpha-Bromo-p-xylol
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-metilbenceno
SMILES Cc1ccc(CBr)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzyl Bromide
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9888