Learn More
Bromuro de 4-metilbencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410883 5 g 5 g
11420883 25 g 25 g
11430883 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410883 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13297.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-81-4 | C8H9Br | 185.064 g/mol
4-Methylbenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 4-metilbencilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Garantice una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-81-4
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00000181
Clave InChI WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methylbenzene, p-xylyl bromide, p-methylbenzyl bromide, alpha-bromo-p-xylene, benzene, 1-bromomethyl-4-methyl, 4-bromomethyl toluene, p-bromomethyl toluene, alpha-bromo-p-xylol, 1-bromomethyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 7721
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzyl bromide
Punto de fusión 33°C to 36°C
Densidad 1.324
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3417
Beilstein 507389
Índice Merck 14,10090
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.07
Porcentaje de pureza 98%