Learn More
Alcohol 4-metilbencílico, TRC
Código de producto. 30480336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480336 5 g 5 g
30470728 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8010055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylbenzyl Alcohol
CAS 589-18-4
Fórmula molecular C8 H10 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-(Hydroxymethyl)toluene, 4-Methylbenzyl alcohol, p-Methylbenzyl alcohol, p-Tolylcarbinol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
SMILES Cc1ccc(CO)cc1
Nombre IUPAC p-tolilmetanol
Peso molecular (g/mol) 122.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732