Learn More
Alcohol 4-metilbencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Methylbenzyl alcohol is used in fragrances, flavoring and as a laboratory reagent. It is also used as a raw material for the preparation of polycarbonates and 4-methyl-benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El alcohol 4-metilbencílico se utiliza en fragancias, aromatizantes y como reactivo de laboratorio. También se utiliza como materia prima para la preparación de policarbonatos y 4-metil-benzaldehído.
Solubilidad
Soluble en metanol, éter y etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylbenzyl alcohol |
| Punto de fusión | 57°C to 61°C |
| Densidad | 0.978 |
| Punto de ebullición | 217°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1856550 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol,ether and ethanol. Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.17 |
| Porcentaje de pureza | 99% |