Learn More
Alcohol 4-metilbencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10677122 25 g Frasco de vidrio 25 g
10035973 5 g Frasco de vidrio 5 g
10486800 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10677122 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155920250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 589-18-4 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-18-4
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00004664
Clave InChI KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzyl alcohol, p-tolylmethanol, p-tolylcarbinol, 4-methylphenyl methanol, 4-tolylcarbinol, p-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl, 4-hydroxymethyl toluene, benzyl alcohol, p-methyl, 4-methylbenzenemethanol
PubChem CID 11505
ChEBI CHEBI:1895
Nombre IUPAC (4-metilfenil)metanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 61.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 217.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 498
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina, agujas o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylbenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.