Learn More
4-Metilbenzoilacetonitrilo, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10500342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10500342 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10500342 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355060010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzoylacetonitrile
CAS 7391-28-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 104.0°C to 108.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H9NO
Número MDL MFCD00067895
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methylbenzoylacetonitrile, 4-toluoylacetonitrile, 3-4-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, p-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-p-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-p-tolylpropanenitrile, acmc-20amdj, pubchem12072, maybridge1_004714, 4-methyl-benzoylacetonitrile
Clave InChI AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Nombre IUPAC 3-(4-metilfenil)-3-oxopropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 159.19
PubChem CID 522513
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo similar a las agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylbenzoylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.