Learn More
4-Metilbenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367506 1 g 1 g
11377506 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11043.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6140-17-6 | C8H7F3 | 160.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6140-17-6
Fórmula molecular C8H7F3
Peso molecular (g/mol) 160.139
Número MDL MFCD00075476
Clave InChI LRLRAYMYEXQKID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl toluene, p-methylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, benzene, 1-methyl-4-trifluoromethyl, 4-methyl-1-trifluoromethyl benzene, 1-methyl-4-trifluormethyl benzol, pubchem1659, p-trifluoromethyltoluene
PubChem CID 80230
Nombre IUPAC 1-metil-4-(trifluorometil)benceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzotrifluoride
Densidad 1.144
Punto de ebullición 129°C
Temperatura de inflamación 27°C (80°F)
Índice de refracción 1.426
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1863596
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.14
Porcentaje de pureza 98%