Learn More
4-Metilbenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10377271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377271 5 g Frasco de vidrio 5 g
10255761 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10145800 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10377271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6140-17-6 | C8H7F3 | 160.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6140-17-6
Fórmula molecular C8H7F3
Peso molecular (g/mol) 160.14
Número MDL MFCD00075476
Clave InChI LRLRAYMYEXQKID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzotrifluoride, 1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl toluene, p-methylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, benzene, 1-methyl-4-trifluoromethyl, 4-methyl-1-trifluoromethyl benzene, 1-methyl-4-trifluormethyl benzol, pubchem1659, p-trifluoromethyltoluene
PubChem CID 80230
Nombre IUPAC 1-metil-4-(trifluorometil)benceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzotrifluoride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1440g/mL
Punto de ebullición 129°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CF3
Índice de refracción 1.4250 to 1.427
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.144
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido