Learn More
4-Metilbenzotriazol, TRC
Código de producto. 30137657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137657 500 mg 500 miligramos
30133661 1 g 1 g
17972505 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM288780500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29878-31-7
Fórmula molecular C7 H7 N3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Sinónimo 4-Methylbenzotriazole, 1H-Benzotriazole, 7-methyl-, 1H-Benzotriazole, 4-methyl- (8CI,9CI), Benzotriazole, 4-methyl- (6CI), 7-Methyl-1H-benzotriazole, 4-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 4-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 4-Methyl-1H-benzotriazole, 4-Methylbenzotriazole, 1H-Benzotriazole, 7-methyl-, 1H-Benzotriazole, 4-methyl- (8CI,9CI), Benzotriazole, 4-methyl- (6CI), 7-Methyl-1H-benzotriazole, 4-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 4-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 4-Methyl-1H-benzotriazole
Nombre IUPAC 4-metil-1H-benzotriazol
SMILES Cc1cccc2[nH]nnc12
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzotriazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.064
Porcentaje de pureza >95%