Learn More
4-metilbenzotriazol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylbenzotriazole-d3 |
| CAS | 1219151-49-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7H4D3N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(Methyl-d3)-1H-benzotriazole, 7-(Methyl-d3)-1H-benzotriazole, 4-(Methyl-d3)-1,2,3-benzotriazole, 4-(Methyl-d3)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1=C2C(NN=N2)=CC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 136.17 |
| Porcentaje de pureza | >95 |