Learn More
4-metilbenzofenona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylbenzophenone-d3 |
| CAS | 109339-64-2 |
| Fórmula molecular | C14H9D3O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [4-(Methyl-d3)phenyl]phenylmethanone, (4-Methylphenyl-d3)phenylmethanone, (Phenyl)[4-(methyl-d3)phenyl]methanone, 4-Benzoyltoluene-d3, 4-Methylphenyl-d3 Phenyl Ketone, NSC 4898-d3, Phenyl p-Tolyl Ketone-d3, Phenyl(4-tolyl) methanone-d3, p-Benzoyltoluene-d3, p-(Methyl-d3)benzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3/i1D3 |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C([2H])([2H])[2H])C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 199.26 |