Learn More
4-Metilbenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364699 50 g 50 g
11374699 250 g 250 g
11492847 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15479.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 134-84-9 | C14H12O | 196.249 g/mol
4-Methylbenzophenone is used as clear coatings for wood, plastic and metal, overprint varnish.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metilbenzofenona se utiliza como revestimiento transparente para madera, plástico y metal, y barniz de sobreimpresión.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-84-9
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.249
Número MDL MFCD00008553
Clave InChI WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzophenone, phenyl p-tolyl methanone, 4-methylphenyl phenyl methanone, p-methylbenzophenone, methanone, 4-methylphenyl phenyl, p-benzoyltoluene, 4-methyl benzophenone, phenyl p-tolyl ketone, benzophenone, 4-methyl, p-benzophenone, methyl
PubChem CID 8652
Nombre IUPAC (4-metilfenil)-fenilmetanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzophenone
Punto de fusión 53°C to 57°C
Punto de ebullición 326°C
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 1909310
Índice Merck 14,7317
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 98%