Learn More
4-Metilbenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10163030 250 g Frasco de plástico 250 g
10011430 50 g Frasco de plástico 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10163030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126352500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 134-84-9 | C14H12O | 196.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-84-9
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00008553
Clave InChI WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzophenone, phenyl p-tolyl methanone, 4-methylphenyl phenyl methanone, p-methylbenzophenone, methanone, 4-methylphenyl phenyl, p-benzoyltoluene, 4-methyl benzophenone, phenyl p-tolyl ketone, benzophenone, 4-methyl, p-benzophenone, methyl
PubChem CID 8652
Nombre IUPAC (4-metilfenil)-fenilmetanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 57°C
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 326°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C6H4COC6H5
Cantidad 250 g
Beilstein 07, 440
Índice Merck 14, 7317
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales