Learn More
4-metilbenzonitrilo, Mikromol™
Descripción
4-metilbenzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylbenzonitrile (p-Tolunitrile) |
| CAS | 104-85-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methylbenzonitrile (p-Tolunitrile) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H7 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzonitrile, 4-methyl-, p-Tolunitrile (8CI), 4-Methylbenzonitrile, 1-Cyano-4-methylbenzene, 4-Cyanotoluene, 4-Methylcyanobenzene, 4-Methylphenyl cyanide, 4-Methylphenylnitrile, 4-Toluenitrile, 4-Tolyl cyanide, NSC 70985, p-Cyanotoluene, p-Methylbenzonitrile, p-Toluenenitrile, p-Tolyl cyanide, p-Tolylnitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-metilbenzonitrilo |
| Mostrar más |