Learn More
Anhídrido 4-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466837 5 g 5 g
15456837 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33951.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13222-85-0 | C16H14O3 | 254.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13222-85-0
Fórmula molecular C16H14O3
Peso molecular (g/mol) 254.285
Número MDL MFCD00048100
Clave InChI BJMLLSSSTGHJJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzoic anhydride, 4-methylphenyl anhydride, 4-methylbenzoic acid anhydride, p-toluic anhydride, 4-methylbenzene-1-carboxylic anhydride, 4-methylbenzoyl 4-methylbenzoate, bis 4-methylbenzoic anhydride, p-toluylsaureanhydrid, para-toluic anhydride, 4-methylbenzoicanhydride
PubChem CID 139413
Nombre IUPAC 4-metilbenzoato de (4-metilbenzoilo)
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzoic anhydride
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.29
Porcentaje de pureza 97%