Learn More
4-metilbencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylbenzil |
| CAS | 2431-00-7 |
| Fórmula molecular | C15 H12 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)15(17)14(16)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metilfenil)-2-feniletano-1,2-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0837 |