Learn More
4-metilbencenotiol, TRC
Código de producto. 30478395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478395 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30478395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29051025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzenethiol
CAS 106-45-6
Fórmula molecular C7H8S
Cantidad 25 g
Sinónimo p-Toluenethiol, 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Mercaptotoluene, 4-Methyl-1-thiophenol, 4-Methylphenyl Mercaptan, 4-Methylphenylthiol, 4-Methylthiophenol, 4-Thiocresol, 4-Toluenethiol, NSC 2227, NSC 229565, p-Mercaptotoluene, p-Methylbenzenethiol, p-Methylbenzenthiol, p-Methylphenyl Mercaptan, p-Methylphenylthiol, p-Methylthiophenol, p-Thiocresol, p-Thiolcresol, p-Tolyl mercaptan, p-Tolylthiol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1ccc(S)cc1
Nombre IUPAC 4-metilbencenotiol
Peso molecular (g/mol) 124.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0347