Learn More
p-Toluensulfonil hidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495633 25 g 25 g
11405643 100 g 100 g
11415643 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13529.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
p-Toluenesulfonyl hydrazide is used as a reagent for the preparation of tosylhydrazones. It was used to prepare dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridines and 1,2,3-selenadiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La sp-toluensulfonil hidrazida se utiliza como reactivo en la preparación de tosilhidrazonas. Se ha utilizado para preparar dipirazolo[1,5-a:4′,3′-c]piridinas y derivados de 1,2,3-selenadiazol.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1576-35-8
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Número MDL MFCD00007588
Clave InChI ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
Nombre IUPAC 4-metilbenzenosulfonohidrazida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl hydrazide
Punto de fusión 108°C to 111°C
Densidad 1.4
Cantidad 25 g
Número UN UN3226
Beilstein 610130
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • SustanC & Dias y mezC & Dlas autorreaC & Dtivas Tipo C y D
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide