Learn More
p-Toluensulfonil hidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
p-Toluenesulfonyl hydrazide is used as a reagent for the preparation of tosylhydrazones. It was used to prepare dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridines and 1,2,3-selenadiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La sp-toluensulfonil hidrazida se utiliza como reactivo en la preparación de tosilhidrazonas. Se ha utilizado para preparar dipirazolo[1,5-a:4′,3′-c]piridinas y derivados de 1,2,3-selenadiazol.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Toluenesulfonyl hydrazide |
| Punto de fusión | 108°C to 111°C |
| Densidad | 1.4 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3226 |
| Beilstein | 610130 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.23 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- SustanC & Dias y mezC & Dlas autorreaC & Dtivas Tipo C y D
- H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide