Learn More
Hidrato de ácido 4-metilbencenosulfónico, Mikromol™
Código de producto. 17242894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17242894 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17242894 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0598.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidrato de ácido 4-metilbencenosulfónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
CAS 6192-52-5
Nombres de analitos o componentes 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 O3 S . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lisinopril Dihydrate Imp. B (EP), Lisinopril Imp. B (EP), 4-Methylbenzene-sulphonic Acid Hydrate, Lisinopril Dihydrate Imp. B (EP) as Hydrate, Anastrozole Imp. F (EP) as Hydrate, Anastrozole Impurity F as Hydrate, Escitalopram Oxalate Impurity J as Hydrate, Lisinopril Dihydrate Impurity B as Hydrate, Sultamicillin Impurity B as Hydrate, Tizanidine Hydrochloride Impurity I as Hydrate, Escitalopram Impurity J as Hydrate, Lisinopril Impurity B as Hydrate, Tizanidine Impurity I as Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
SMILES O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-metilbencenosulfónico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 190.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190,03 g/mol