Learn More
4-metilbencenosulfonamida, Mikromol™
Descripción
4-metilbencenosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Toluenesulfonamide |
| CAS | 70-55-3 |
| Nombres de analitos o componentes | p-Toluenesulfonamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Gliclazide Imp. A (EP), Tolbutamide Imp. A (EP), p-Toluenesulfonamide, (4-Methylphenyl)sulfonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, Toluenesulfonamide, Gliclazide Impurity A, Tolbutamide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonamida |
| Mostrar más |