Learn More
Ácido 4-metilbencenosulfónico monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate |
| CAS | 6192-52-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 H8 O3 S . H2 O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrate (1:1), Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate (9CI), p-Toluenesulfonic acid, monohydrate (8CI), 4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, Tosic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2 |
| SMILES | O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-metilbencenosulfónico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 190.22 |
| Mostrar más |