Learn More
Hidrato de ácido 4-metilbencenosulfónico, TRC
Código de producto. 30479579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479579 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30479579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28874025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
CAS 6192-52-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H8 O3 S . H2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrate (1:1), Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate (9CI), p-Toluenesulfonic acid, monohydrate (8CI), 4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, Tosic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
SMILES O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-metilbencenosulfónico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 190.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.03
Porcentaje de pureza >95