Learn More
4-Metilbencenosulfonhidrazida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10606172 100 g Frasco de plástico 100 g
10605982 25 g Frasco de plástico 25 g
10279593 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10606172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157861000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1576-35-8
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Número MDL MFCD00007588
Clave InChI ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 109.0°C to 113.0°C
Color Gris a blanco o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C6H4SO2NHNH2
Cantidad 100 g
Beilstein 11, II, 66
Fieser 01,1185; 02,417; 03,293; 04,511; 05,678; 06,598; 07,375; 08,489; 09,472
Índice Merck 15, 9694
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (15°C)
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1-sulfonohidrazida
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylbenzenesulfonhydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.