Learn More
Ácido 4-metilbencenoborónico, TRC
Código de producto. 30470153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470153 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30470153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2888601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzeneboronic Acid
CAS 5720-05-8
Fórmula molecular C7H9BO2
Cantidad 1 g
Sinónimo Boronic acid, B-(4-methylphenyl)-Boronic acid, (4-methylphenyl)- (9CI), p-Tolueneboronic acid (7CI,8CI), (4-Methylphenyl)boronic acid, (p-Methylphenyl)boronic acid, 4-Tolueneboronic acid, 4-Tolylboronic acid, NSC 62870, p-Methylbenzeneboronic acid, p-Tolylboronic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9BO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-metilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 135.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0696