Learn More
Ácido 4-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460973 25 g 25 g
11440973 1 g 1 g
11450973 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13347.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5720-05-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
4-Methylbenzeneboronic acid, is a commonly used chemical in Suzuki coupling reactions. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-metilbencenoborónico es un químico comúnmente utilizado en las reacciones de acoplamiento Suzuki. También se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5720-05-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 246°C to 254°C
Fórmula molecular C7H9BO3
Número MDL MFCD00236047
Cantidad 25 g
Beilstein 2935970
Sinónimo 2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid
Información de solubilidad It is soluble in water.
Clave InChI ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1B(O)O
Nombre IUPAC ácido (2-metoxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 151.96
PubChem CID 2733958
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.96
Porcentaje de pureza 98%