Learn More
4-metilbenzaldehído, TRC
Código de producto. 30467579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467579 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30467579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2888452.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolualdehyde
CAS 104-87-0
Fórmula molecular C8 H8 O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzaldehyde, 4-methyl-, p-Tolualdehyde (8CI), 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolualdehyde, NSC 2224, PTAL, p-Formyltoluene, p-Methylbenzaldehyde, p-Toluic aldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC 4-metilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 120.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0575