Learn More
4-Methilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474633 2500 mL 2500 ml
11454633 100 mL 100 ml
11464633 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11572.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-93-8 | C8H10O | 122.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-93-8
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.167
Número MDL MFCD00008413
Clave InChI CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylanisole, p-methylanisole, 4-methoxytoluene, p-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-4-methyl, p-cresyl methyl ether, p-cresol methyl ether, anisole, p-methyl, methyl p-tolyl ether, p-tolyl methyl ether
PubChem CID 7731
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylanisole
Punto de fusión -50°C
Densidad 0.968
Punto de ebullición 174°C to 175°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.511
Cantidad 2500 mL
Número UN UN3271
Beilstein 1237336
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%