Learn More
Sulfato de 4-metilaminofenol, reactivo ACS, 99,0-101,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975301 100 g Frasco de plástico 100 g
11965301 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434441000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55-55-0 | C14H18N2O2·H2SO4 | 344.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-55-0
Fórmula molecular C14H18N2O2·H2SO4
Peso molecular (g/mol) 344.38
Sinónimo Metol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylaminophenol sulfate
Punto de fusión 260.0°C
Color Blanco
Densidad 1.5770g/mL
Residuos de ignición 0.1% max.
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,6091
Gravedad específica 1.577
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.38
Porcentaje de pureza 99.0-101.5%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.