Learn More
sulfato de 4-metilaminofenol, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10479070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10479070 5 g 5 g
10764641 100 g 100 g
10011700 500 g 500 g
10714294 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10479070 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156800050
Solicitar formato a granel o personalizado
Sulfato de 4-metilaminofenol, 99 %, C14H18N2O2.H2SO4, número CAS-55-55-0, metol, 500 g, 13, 441, 100,0, 98,5, beige a blanco o gris, información de descomposición:>260 °C, 1,5770 g/ml, 200-237-1, 344.38, extrapuro, palabra de aviso de GHS:Advertencia
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-55-0
Fórmula molecular C14H18N2O2·H2SO4
Peso molecular (g/mol) 344.38
Número MDL MFCD00013140
Sinónimo Metol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylaminophenol sulfate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición Decomposition Information: >260°C
Punto de fusión 260.0°C
Color Beige a blanco o gris
Densidad 1.5770g/mL
Residuos de ignición 0.15% max.
Pérdida por secado 0.3% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 441
Índice Merck 15, 6091
Gravedad específica 1.577
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.38
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.