Learn More
4-Metilaminoantipirina Hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylaminophenazone Hydrochloride |
| CAS | 856307-27-2 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 O . Cl H |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one Hydrochloride, Metamizole Sodium Imp. C (EP) as Hydrochloride, 4-Methylaminophenazone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1,5-dimetil-4-(metilamino)-2-fenilpirazol-3-ona; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 253.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.0982 |