Learn More
Sulfato de 4-metilaminofenol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10446880 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10446880 250 g Jarra para polvos de plástico 250 GR
1 options
Código de producto. 10446880 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/5400/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 55-55-0
Punto de fusión 260°C
pH 3.5 to 4.5
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C14H18N2O2·H2SO4
Número MDL 13140
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.38g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.