Learn More
4-(Metilamino)sulfato de fenol, ACS, 99,0-101,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384187 50 g 50 g
11394187 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036674.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55-55-0
4-(Methylamino)phenol sulfate is a photographic developer used in black and white photography. It is also used as tone developers in developing agents. Further, it is used in oxidative hair dye formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-55-0
Número MDL MFCD00013140
Sinónimo Bis(4-hydroxy-n-methylanilinium) sulfate; Metol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylamino)phenol sulfate
Punto de fusión ∼260°C (decomposition)
Color Crema a blanco
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 3919382
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,6017
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water and ethanol. Insoluble in diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.38
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.5%
Grado ACS
Forma física Polvo de crema blanca a pálida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Methylamino)phenol sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Methylamino)phenol sulfate