Learn More
Sulfato de 4-(metilamino)fenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433347 50 g 50 g
11443347 250 g 250 g
11423347 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16236.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55-55-0 | C14H18N2O2·H2SO4
4-(Methylamino)phenol sulfate, is a is a popular photographic developer used in black & white photography. It is also an excellent developing agent for most continuous tone developer applications, and it has been widely used in published developer formulas as well as commercial products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de 4-(metilamino)fenol es un revelador fotográfico muy utilizado en la fotografía en blanco y negro. También es un excelente agente de revelado para la mayoría de las aplicaciones de revelado de tonos continuos, y se ha utilizado con frecuencia en fórmulas de revelado publicadas, así como en productos comerciales.
Solubilidad
es soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-55-0
Fórmula molecular C14H18N2O2·H2SO4
Número MDL MFCD00013140
Sinónimo Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulfate; Metol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylamino)phenol sulfate
Punto de fusión ∼260°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 3919382
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,6017
Información de solubilidad It is soluble in water (50mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.38
Porcentaje de pureza 99%