Learn More
Clorhidrato de 2,2-dimetiltrimetileno cetal de 4-(metilamino)ciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| CAS | 158747-10-5 |
| Fórmula molecular | C12H23NO2.HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Methylaminocyclohexanone (2,2-dimethyltrimethylene) ketal hydrochloride, 4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride, 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Methylaminocyclohexanone (2,2-dimethyltrimethylene) ketal hydrochloride, 4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO2.ClH/c1-11(2)8-14-12(15-9-11)6-4-10(13-3)5-7-12;/h10,13H,4-9H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2 |
| Nombre IUPAC | N,3,3-trimetil-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 249.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1496 |