Learn More
Ácido 4-(Metilamino)butanoico clorhidrato, TRC
Código de producto. 30479494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479494 10 g 10 g
30468354 1 g 1 g
30482197 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33198310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6976-17-6
Fórmula molecular C5H11NO2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 153.61
Sinónimo 4-(Methylamino)butanoic Acid Hydrochloride, 4-(Methylamino)butyric Acid Hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 4-(metilamino)butanoico; Cloruro
SMILES Cl.CNCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylamino)butanoic Acid Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0557