Learn More
Ácido 4-(Metilamino)benzoico, TRC
Código de producto. 30477984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477984 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30477984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2856655G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylamino)benzoic Acid
CAS 10541-83-0
Fórmula molecular C8H9NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-(N-Methylamino)benzoic Acid, N-Methyl-4-aminobenzoic Acid, NSC 102506
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
SMILES CNc1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-(metilamino)benzoico
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633