Learn More
Éster Etílico de Ácido 4-(Metilamino)Benzoico, TRC
Código de producto. 30479373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479373 100 mg 100 miligramos
30481049 50 mg 50 miligramos
30468150 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM285670100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10541-82-9
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Sinónimo 4-Ethoxycarbonyl-N-methylaniline, Ethyl 4-(Methylamino)benzoate, Ethyl p-(Methylamino)benzoate, NSC 265435
Nombre IUPAC Etil 4-(metilamino)benzoato
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylamino)benzoic Acid Ethyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)8-4-6-9(11-2)7-5-8/h4-7,11H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946