Learn More
Ácido 4-(metilamino)benzoico 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489623 5 g 5 g
11499623 25 g 25 g
11409633 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11489623 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12426.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-07-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10541-83-0 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido 4-(metilamino)benzoico es importante para la preparación de otros productos farmacéuticos, colorantes, sabores y conservantes. Para la preparación de medicamentos y otros productos químicos finos.
Solubilidad
Ligeramente soluble. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10541-83-0
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00002535
Clave InChI ZVIDMSBTYRSMAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-methylamino, p-methylaminobenzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoic acid, 4-n-methylamino benzoic acid, n-methyl-4-aminobenzoate, benzoic acid, p-methylamino, 4-methylamino-benzoic acid, p-methylamino benzoic acid, p-n-methylamino benzoic acid
PubChem CID 66345
ChEBI CHEBI:7308
Nombre IUPAC ácido 4-(metilamino)benzoico
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4- (Methylamino)benzoic acid
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2082805
Información de solubilidad Slightly soluble. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%