Learn More
4-Antipirina de metilamino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylamino antipyrine |
| CAS | 519-98-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Antipyrine, 4-(methylamino)- (6CI,8CI), 4-(Methylamino)antipyrine, 4-Methylaminophenazone, 4-Monomethylaminoantipyrine, 4-Monomethylaminophenazone, Methylaminoantipyrine, Methylaminophenazone, Monomethylaminoantipyrine, N-Methyl-4-aminoantipyrine, N-Methyl-4-aminophenazone, N-Methylaminoantipyrine, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine, Noraminopyrine, Metamizole Sodium Monohydrate Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,13H,1-3H3 |
| SMILES | CNC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1,5-dimetil-4-(metilamino)-2-fenilpirazol-3-una |
| Peso molecular (g/mol) | 217.27 |
| Mostrar más |