Learn More
4-(metilamino)antipirina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325347 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325347 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15083380AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylamino antipyrine
CAS 519-98-2
Nombres de analitos o componentes 4-Methylamino antipyrine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Antipyrine, 4-(methylamino)- (6CI,8CI), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 4-(Methylamino)antipyrine, 4-Methylaminophenazone, 4-Monomethylaminoantipyrine, 4-Monomethylaminophenazone, Methylaminoantipyrine, Methylaminophenazone, Monomethylaminoantipyrine, N-Methyl-4-aminoantipyrine, N-Methyl-4-aminophenazone, N-Methylaminoantipyrine, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine, Noraminopyrine, Metamizole Sodium Monohydrate Imp. C (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,13H,1-3H3
SMILES CNC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1,5-dimetil-4-(metilamino)-2-fenilpirazol-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 217.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1215 g/mol