Learn More
Ácido 4-(metilamino)-4-(3-piridil)butírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylamino)-4-(3-pyridyl)butyric Acid |
| CAS | 15569-99-0 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-11-9(4-5-10(13)14)8-3-2-6-12-7-8/h2-3,6-7,9,11H,4-5H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CNC(CCC(=O)O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(metilamino)-4-piridin-3-ilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1055 |