Learn More
Ácido 4-(metilamino)-3-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 41263-74-5 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 O4 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | NSC 138300 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O4/c1-9-6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,9H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(metilamino)-3-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0484 |