Learn More
4-(metilamino)-2-(metiltio)pirimidina-5-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylamino)-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxaldehyde |
| CAS | 185040-32-8 |
| Fórmula molecular | C7H9N3OS |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(Methylamino)-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-(Methylamino)-2-(met hylsulfanyl)pyrimidine-5-carboxaldehyde, 4-Methylamino-2-methanethiopyrimidine-5- carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3OS/c1-8-6-5(4-11)3-9-7(10-6)12-2/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | CNc1nc(SC)ncc1C=O |
| Peso molecular (g/mol) | 183.23 |