Learn More
Diclorhidrato de 4-(metilamino)-1-(3-piridil-d4)-1-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl-d4)-1-butanone Dihydrochloride |
| CAS | 764661-23-6 |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H10 N2 O . 2 Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Butanone','4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-','dihydrochloride (9CI), 1-Butanone','4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-','hydrochloride (1:2) (ACI), Pseudooxynicotine D4 (Pyridinyl D4) Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3;2*1H/i2D,4D,7D,8D;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2H]c1nc([2H])c(C(=O)CCCNC)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-(metilamino)-1-(2,4,5,6-tetradeuteriopiridin-3-il)butan-1-ona; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 255.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0891 |