Learn More
4-(Metilamino)-1-(3-piridil-d4)-1-butanona 2HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl-d4)-1-butanone Dihydrochloride |
| CAS | 764661-23-6 |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H10 N2 O . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H14N2O0.2 ClH/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9;;/h2,4,7-8,11 H,3,5-6H2,1H3;2*1 H/i2D,4 D,7 D,8 D;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]c1nc([2 H])c(C(=O)CCCNC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 4-(metilamino)-1-(2,4,5,6-tetradeuteriopiridin-3-il)butan-1-ona; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 255.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0891 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |