Learn More
4-(metilamino)-1-(3-piridil)-1-pentanona, diclorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-pentanone','Dihydrochloride |
| CAS | 133381-81-4 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O . 2 Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O.2ClH/c1-9(12-2)5-6-11(14)10-4-3-7-13-8-10;;/h3-4,7-9,12H,5-6H2,1-2H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CNC(C)CCC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(metilamino)-1-piridin-3-ilpentan-1-ona; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 265.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0796 |