Learn More
Diclorhidrato de 4-(metilamino)-1-(3-piridil)-1-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pseudooxynicotine Dihydrochloride (4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-one Dihydrochloride) |
| CAS | 66093-90-1 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O . 2 Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Pseudooxynicotine Dihydrochloride, 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Butanone, 4-(methylamino)-1-(3-pyridinyl)-, dihydrochloride (9CI), 1-Butanone, 4-methylamino-1-(3-pyridyl)-, dihydrochloride |
| SMILES | Cl.Cl.CNCCCC(=O)c1cccnc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 251.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.1528 |